主要文件
Z600768
Hellma® 半微量荧光比色皿
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1400 μL
别名:
半微量荧光比色皿
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
4 polished windows
製造商/商標名
Hellma 114F-QS
參數
200-2,500 nm spectral range
高度 × 寬度 × 直徑
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
1,400 μL
1400 μL
路徑長度
10x4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 PTFE 挡块
包裝
以包含单个比色皿的包装出售(1EA = 1个比色皿)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)