Key Documents
Z802778
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 400 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
4 windows
製造商/商標名
Hellma 115F-QS
參數
200-2500 nm spectral range
高度 × 寬度 × 直徑
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
400 μL
路徑長度
10x2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 PTFE 挡块
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)