主要文件
Z600687
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
Suprasil® quartz, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 110-QS
參數
200-2,500 nm spectral range
高度 × 寬度 × 直徑
46 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
小室體積
17,500 μL
路徑長度
50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 PTFE 挡块
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)