Key Documents
Z600644
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
别名:
Large Volume Absorption Cuvettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 110-QS
參數
200-2,500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
3,500 μL
路徑長度
10 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hellma®吸收比色皿,标准比色皿,带PTFE塞(光谱范围200-2,500 nm,光程10 mm,腔室容积3500 μL )由高性能Suprasil石英材料制成。通过针对特定应用恰当地选择比色皿,使其在目标光谱范围内显示出高透射率,从而实现最高的测量灵敏度。空Suprasil石英比色皿最高达80-90%的透射率是由四个玻璃/空气边界处的反射损耗引起的。当加满普通溶剂时,比色皿将具有更高的最大透射率。
包裝
以包含单个比色皿的包装出售(1EA = 1个比色皿)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.