Merck
T9822
Sigma-Aldrich
抗微管蛋白多谷氨酰化抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
clone B3, purified from hybridoma cell culture
别名:
Anti-K-ALPHA-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
B3, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
物種活性
mouse, sea urchin (Lytechinus pictus and three others.), bovine, monkey, rabbit, human, rat, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), chicken
技術
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using cytosolic fraction of rat brain extract
同型
IgM
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
微管蛋白是一种分子量为100 kDa 的蛋白,在所有细胞中以两种相似多肽 α 和 β的异源二聚体形式存在并组装形成微管。 微管的正确组装是多种细胞功能所必不可少的,如细胞有丝分裂、减数分裂、某些形式的细胞器运动、细胞内转运、鞭毛运动和细胞骨架功能。抗微管蛋白多谷氨酰化单克隆抗体可用作共定位(colocalization)实验中的一抗。 该抗体也可用于涉及渗透性精子模型中鞭毛运动抑制的研究。小鼠抗微管蛋白多谷氨酰化抗体会与α 和β微管蛋白C末端区域中的抗原表位(α-微管蛋白445-457氨基酸的谷氨酰化部分)发生特异性反应。
微管蛋白是一种细胞秋水仙碱结合蛋白。
免疫原
纯化的海胆(Lytechinus pictus)精子轴质蛋白。
應用
小鼠产生的抗微管蛋白多谷氨酰化单克隆抗体已被用于:
  • 免疫沉淀
  • 免疫组化
  • 免疫荧光
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫细胞化学(1篇论文)
Western Blotting(1篇论文)
抗微管蛋白多谷氨酰化单克隆抗体可被用于免疫印迹、免疫细胞化学和ELISA。它可作为一抗(以1:1000稀释)用于蛋白质印迹。
生化/生理作用
微管可在DNA分离中起重要作用。
外觀
含有1% BSA及15 mM叠氮化钠的 0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4)溶液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Parathyroid hormone-related peptide represses chondrocyte hypertrophy through a protein phosphatase 2A/histone deacetylase 4/MEF2 pathway
Kozhemyakina E, et al.
Molecular and Cellular Biology, 29(21), 5751-5762 (2009)
A Mutation in CCDC50, a Gene Encoding an Effector of Epidermal Growth Factor-Mediated Cell Signaling, Causes Progressive Hearing Loss
Modamio-HoybjorS, et al.
American Journal of Human Genetics, 80(6), 1076-1089 (2007)
Mitotic spindle assembly and chromosome segregation: refocusing on microtubule dynamics
Kline-Smith SL and Walczak CE
Molecular Cell, 15(3), 317-327 (2004)
SDCCAG8 interacts with RAB effector proteins RABEP2 and ERC1 and is required for hedgehog signaling
Airik R, et al.
PLoS ONE, 11(5), e0156081-e0156081 (2016)
Insight into tubulin regulation from a complex with colchicine and a stathmin-like domain
Ravelli RBG, et al.
Nature, 428(6979), 198-198 (2004)
商品
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.