化驗
≥96% (HPLC)
形狀
liquid
技術
HPLC: suitable
顏色
dark brown
colorless to dark yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
InChI 密鑰
QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
基因資訊
human ... HMGCR(3156)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 参考品用作通过高效液相色谱法和二极管阵列检测器(HPLC/DAD)(192}定量分析油样中的γ-生育酚的底物
- 用作无维生素E饲养小鼠的饮食成分,以研究其在其中的作用
- 用作饲料添加剂,以研究其在减少体内饮食诱导的氧化应激和改善肉鸡肉脂稳定性方面的作用
生化/生理作用
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
实验方案
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard