主要文件
SRP6441
Sigma-Aldrich
DPPIV/CD26(未标记) 人
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
别名:
ADABP, ADCP-2, ADCP2, CD-26, DPP-4, DPP4, TP-103, TP103
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 85.4 kDa (This protein with two amino acids (Gly-Pro) at the N- terminus has a calculated MW)
observed mol wt 95 kDa by SDS-PAGE (reducing)
包裝
pkg of 10 μg
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... DPP4(1803)
一般說明
二肽基肽酶-IV(DPPIV),又称腺苷脱氨酶复合蛋白2,DDPIV或CD26,是一种在大多数细胞类型表面上表达的抗原酶,其与免疫调节、信号转导和凋亡有关。它是一种内在膜糖蛋白和丝氨酸外肽酶,可从多肽N端裂解X-脯氨酸二肽。DPPIV底是物是含有脯氨酸(或丙氨酸)的肽,包括生长因子、超化因子、神经肽和血管活性肽等。DPPIV在葡萄糖代谢中起重要作用。它负责降解GLP-1等肠促胰岛素。DPPIV在肿瘤生物学中发挥着重要作用,可用作各种癌症的标记物,其在某些肿瘤细胞表面或血清中的水平升高,而在其他肿瘤中则降低。DPPIV还可与特异性且亲和力高的腺苷脱氨酶结合。这种相互作用的意义尚未得到确认。
外觀
从0.22 μm的PBS(pH7.4)过滤溶液冻干。通常在冻干前加入甘露醇或海藻糖作为保护剂。
重構
打开样品瓶之前需离心。用无菌的PBS,pH7.4重悬成浓度为50 μg/mL的溶液。不可涡旋。该溶液可在2-8℃下储存长达1个月。如要长期储存,建议将其存放于-20℃。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)