描述
for extraction only
品質等級
用途
sufficient for 100 reactions (KK7101)
sufficient for 250 reactions (KK7102)
sufficient for 50 reactions (KK7100)
sufficient for 500 reactions (KK7103)
儲存期限
≤12 mo.
包裝
pkg of 100 U (KK7100)
pkg of 1000 U (KK7103)
pkg of 200 U (KK7101)
pkg of 500 U (KK7102)
製造商/商標名
Roche
技術
DNA extraction: suitable
PCR: suitable
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
KAPA Express Extract是一种新型热稳定蛋白酶和缓冲系统,可在短短15 min内提取聚合酶链式反应(PCR)即用型DNA。在单管中进行DNA提取非常方便,大大降低了样品损失和污染的风险。
KAPA Express Extract和KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix™的组合为快速DNA提取和一致的下游扩增提供了高性能解决方案。
KAPA Express Extract和KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix™的组合为快速DNA提取和一致的下游扩增提供了高性能解决方案。
應用
KAPA Express Extract DNA 快速提取试剂盒非常适合提取 PCR 即用 DNA,包括但不限于以下样品类型:
- 人体组织(福尔马林固定石蜡(FFPE)包埋样本;用 EDTA 采血管或采集卡采集的血液;口腔拭子;毛囊;法医样本;活检)
- 动物样本(耳组织;尾部;毛囊;血液;骨髓;来自小鼠和其他哺乳动物的干燥或新鲜组织)
- 鱼组织(鱼鳍;新鲜组织;冷热烟熏罐头;乙醇保存样品)
- 昆虫(粉碎)
- 鸟的羽毛(羽根碎片)。
- 微孢子虫
特點和優勢
主要特点:
提高福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样品或组织的PCR成功率:
从血液样本中提取常规DNA:
临时速记:
- 快速提取方案:15 min即可获得PCR即用DNA。
- 功能多样性:经过专门优化,采用单个试剂盒即可实现各种组织类型的成功提取,包括口腔拭子、毛囊、鱼组织和鸟类羽毛。
- 单管反应可将污染风险降至最低。
- 可产生大量优质的基因组DNA。
- KAPA Express Extract DNA快速提取试剂盒提取的DNA可与任意PCR系统兼容。
提高福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样品或组织的PCR成功率:
- 实现复杂样本类型的快速DNA提取和一致性下游扩增。
从血液样本中提取常规DNA:
- 适合从“Guthrie”卡、FTA™洗脱卡和FTA卡中高效提取DNA。
临时速记:
- 通过快速简单的单管方案(15-20 分钟)从不同组织类型中提取 PCR-ready DNA,无需使用危险化学品或多次洗涤步骤。
- 显着缩短了周转时间,降低样品损耗和污染的风险。
- 每25 μL PCR使用1 μL DNA提取物。根据样本类型,可能必须在PCR之前稀释提取物。
- 一个提取物通常可产生足量的模板用于 50-500 次 PCR。
- DNA 提取物可以用TE缓冲液(1:5)或 10 mM Tris-HCl pH 8-8.5(1:5–1:10)稀释,以便在-20℃下长期储存。提取物在-20°C 下可稳定储存≥6 个月。
- 建议使用KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix™预混液,对KAPA Express Extract生成的DNA提取物进行一致且可靠的终点扩增。
- 在 PCR 之前不需要对 DNA 进行定量。
品質
KAPA 快速提取试剂盒所含的所有成分均经过严格的质量控制测试,不含污染的外切和内切核酸酶活性,并符合严格的 DNA 污染要求。
準備報告
处理:
KAPA2G Robust HotStart ReadyMix即使在-20°C下保存也不会结冰。这不会影响产品的保质期。 始终确保产品在使用前已完全解冻和混合。
KAPA2G Robust HotStart ReadyMix即使在-20°C下保存也不会结冰。这不会影响产品的保质期。 始终确保产品在使用前已完全解冻和混合。
其他說明
仅用于研究目的。不用于诊断程序。
法律資訊
FTA is a trademark of Qiagen Group
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- KAPA Express Extract Enzyme 1 U/µL
- 10X KAPA Express Extract Buffer
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Characteristics of Nosema ceranae infection in Serbian honey bee colonies
Stevanovic J, et al.
Apidologie, 44 (2013)
BATCH-GE: Batch analysis of Next-Generation Sequencing data for genome editing assessment
Boel A, et al.
Scientific reports (2016)
The Validity of Real Time PCR and in Situ Hybridization in the Detection of JCV in Colonic Biopsies of Patient with Colorectal Cancer
Aldrubi FI, et al.
International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 4(12), 107-120 (2015)
Molecular Study of Some Virulence Genes in Biotype Diversity of Methicillin Resistance Staphylococcus aureus isolated from Handling Carrier and Bovine Mastitis.
Hanon B M.
International Journal of Scientific Research, 6(2), 2319-7064 (2017)
Variability of the honey bee mite Varroa destructor in Serbia, based on mtDNA analysis.
Gajic B, et al.
Experimental & Applied Acarology, 61(1), 97-105 (2013)
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.