品質等級
用途
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
儲存期限
≤18 mo.
特點
dNTPs included
hotstart
包裝
pkg of 250 U (KK1509)
pkg of 500 U (KK1511)
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
KAPA Taq DNA聚合酶是从重组大肠杆菌中纯化的嗜热水生栖热菌的单亚基Taq DNA聚合酶。KAPA Taq DNA 聚合酶具有5’g3’聚合酶和5’g3’核酸外切酶活性,但没有3’g5’核酸外切酶(校对)活性。该酶体系的错配率为大约每结合2.2 x 105个核苷酸出现1次错误。在HotStart配方中,酶与特制的灭活抗体结合,在第一个变性步骤前保持失活,从而防止非特异性扩增并提高反应效率和灵敏度。KAPA Taq HotStart产生的PCR产物带A尾,可以克隆到TA克隆载体中。KAPA Taq HotStart热启动缓冲液的特制配方有助于特定引物退火,相比传统的Taq缓冲液,可提供更高的特定产物产量,并改善高GC 和AT含量模板的扩增。不过KAPA Taq HotStart热启动DNA聚合酶可与任意的标准Taq缓冲液(pH 8.3及以上)搭配使用。
應用
KAPA Taq HotStart®已被用于:
- 高通量 PCR
- 扩增低拷贝 DNA 模板
- 多重 PCR
- 复杂模板的特异性扩增
- RT-PCR
- 水族馆 DNA 提取以生成标记基因库
生化/生理作用
KAPA Taq HotStart® DNA 聚合酶和 KAPA Taq 具有 5′→3′ 种聚合酶和 5′→3′ 种核酸外切酶活性,但没有 3′→5′ 种核酸外切酶(校对)活性。该酶的错误率大约每 2.2 x 105 个掺入的核苷酸出现 1 次错误。。在热启动配方中,KAPA Taq是与一种专有的抗体相结合的,能够使得酶失活直至第一个变性步骤,从而消除了假扩增产物并提高了反应效率和灵敏度。KAPA Taq 热启动缓冲液采用独特配方,可促进特异性引物退火。与传统的 Taq 缓冲液相比,这意味着特定产品的产量更高。它还增强了富含 GC 和 AT 的模板的扩增。KAPA Taq 热启动 DNA 聚合酶可与任何 pH 值为 8.3 或更高的标准 Taq 缓冲液结合使用
特點和優勢
优越性能
临时速记:
- 提高了灵敏度、特异性和产量。
- 新的缓冲液配方有利于特异性引物退火,带来特定产物的更高产量。
临时速记:
- KAPA Taq HotStart® DNA 聚合酶可以取代现有方案中的任何商业热启动Taq DNA聚合酶。考虑到缓冲液处方的差异,可能需要优化最终 MgCl2 浓度和退火温度。
- KAPA Taq HotStart Buffer 是一种独特配方的缓冲液,可提供更高的特异性和灵敏度,并改善富含 GC 和 AT 模板的扩增。
- KAPA Taq HotStart 缓冲液不含 MgCl2;MgCl2(25 mM) 单独供应,以便在反应设置过程中具有更大的灵活性。
- KAPA Taq HotStart PCR Kit 适用于从基因组 DNA 中扩增长达 3.5kb 的片段,或从较不复杂的靶标中扩增 5kb 的片段。
品質
每批次KAPA Taq HotStart DNA 聚合酶均已确认含有<2%的污染蛋白(Agilent Protein 230分析)。KAPA Taq HotStart PCR 试剂盒经过严格的质量控制测试,不含外切核酸酶和内切核酸酶活性污染物,并且满足有关DNA污染水平的严格要求。
準備報告
在每次使用前,应确保产品已完全解冻并充分混合。短期使用时,可将试剂保存4℃条件下(最长1个月)。长期储存时,应将试剂放回-20°C环境中。
其他說明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
法律資訊
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase 5 U/µL
- 5X KAPA Taq HotStart® Buffer
- MgCl2 25 mM
- KAPA dNTP Mix 10 mM each
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Important Metabolic Pathways and Biological Processes Expressed by Chicken Cecal Microbiota
Applied and Environmental Microbiology, 82-5, 1569-1576 (2016)
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.