Merck
SRE0010
Sigma-Aldrich
5-甲基四氢叶酸二钠盐
≥88% (UV-vis), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
别名:
5-甲基四氢叶酸 二钠盐, 5-甲基-5,6,7,8-四氢喋酰-L-谷氨酸 二钠盐, 5-甲基-THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H23N7Na2O6
CAS号:
分子量:
503.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
100
400
化驗
≥88% (UV-vis)
形狀
powder
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
5-Methyl-THF 通过 5-Methyl-THF-同型半胱氨酸 S -甲基转移酶的操作,在同型半胱氨酸再生蛋氨酸过程中起辅助因子和底物的作用。
包裝
密封安瓿包装。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)