SML3619
Linagliptin
≥98% (HPLC)
别名:
(R)-8-(3-Amino-piperidin-1-yl)-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-purine-2,6-dione, 8-(3-(R)-Aminopiperidin-1-yl)-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydropurine-2,6-dione, BI 1356, BI-1356, BI1356, Ondero
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
N5(C[C@@H](CCC5)N)c1[n](c2c([n]([c]([n]([c]2=O)Cc3nc4c(c(n3)C)cccc4)=O)C)n1)CC#CC
InChI
1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(29-24(32)31-12-8-9-17(26)14-31)30(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)28-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15,26H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChI 密鑰
LTXREWYXXSTFRX-QGZVFWFLSA-N
生化/生理作用
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3