Merck
SML3589
Sigma-Aldrich
ITD-1
≥98% (HPLC)
别名:
4-[1,1′-Biphenyl]-4-yl-1,4,5,6,7,8-hexahydro-2,7,7-trimethyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, Inducer of type II TGF-b receptor (TGFBR2) degradation-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H29NO3
分子量:
415.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(CC(C)(C)C1)C2=C1NC(C)=C(C(OCC)=O)C2C(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C27H29NO3/c1-5-31-26(30)23-17(2)28-21-15-27(3,4)16-22(29)25(21)24(23)20-13-11-19(12-14-20)18-9-7-6-8-10-18/h6-14,24,28H,5,15-16H2,1-4H3
InChI 密鑰
ULFUJLFTRWWLPO-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
ITD-1 is a selective TGF-ß pathway inhibitor that induces selective proteasomal degradation of type II TGF-b receptor (TGFBR2). ITD-1 stimulates embryonic stem cells to differentiate into cardiomyocytes.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Small molecule-mediated TGF-? type II receptor degradation promotes cardiomyogenesis in embryonic stem cells
Cell Stem Cell, 11, 242-252 (2012)