化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C13H8O3/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)16-12(10)7-8/h1-7,14H
InChI 密鑰
WXUQMTRHPNOXBV-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
它减少了蛋白质降解并诱导肌肉肥大。尿石素 B 抑制芳香化酶的活性,芳香化酶是一种将雌激素和睾丸激素相互转化的酶。
尿石素 B 是一种具有抗增殖和抗氧化活性的天然产物。尿石素 B 是由一些坚果和水果中的多酚代谢形成的,尤其是石榴。尿石素 B 已被证明可穿过血脑屏障,并可能对阿尔茨海默病具有神经保护作用。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Urolithin B, a newly identified regulator of skeletal muscle mass.
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 8(4), 583-597 (2017)
Polyphenols in Human Health and Disease (2014)