Merck
SML1386
Sigma-Aldrich
Calindol 盐酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
N-[(1R)-1-(1-萘基)乙基] -1H-吲哚-2-甲胺 盐酸盐, (R)-2-[[[[1-(1-萘基乙基)氨基]甲基] -1H-吲哚 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20N2 · HCl
分子量:
336.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]Cl.C[C@@H](NCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
InChI 密鑰
KFILKQPBQZIRST-XFULWGLBSA-N
生化/生理作用
Calindol 是拟钙化钙敏感受体(CaSR)激动剂。它是一种正向别构调节剂(PAM),EC50 值为 1 μM,在触发 PI 水解时最大刺激 130% 的 10mM Ca2+ 激活。
拟钙剂;Ca 感应受体(CaSR)激动剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)