主要文件
SML1280
Sigma-Aldrich
TT01001
≥98% (HPLC)
别名:
4-[[[(3,5-Dichlorophenyl)amino]thioxomethyl]amino]-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl4-(3-(3,5-dichlorophenyl)thioureido)piperidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H19Cl2N3O2S
分子量:
376.30
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
TT01001 is potent, orally available the mitochondrial outer membrane protein mitoNEET ligands that binds to mitoNEET without PPARγ activation. TT01001 improves hyperglycemia, hyperlipidemia, and glucose intolerance in mice models of diabetes II. TT01001 exerts anti-diabetic effects without the pioglitazone associated weight gain.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)