SML0766
GSK343
≥98% (HPLC)
别名:
N- [(1,2-二氢-6-甲基-2-氧代-4-丙基-3-吡啶基)甲基]-1-(1-甲基乙基)-6-[2-(4-甲基-1-哌嗪基)-4-吡啶基]-1H-吲唑-4-甲酰胺, N- [(6-甲基-2-氧代-4-丙基-1,2-二氢吡啶-3-基)甲基]-6- [2-(4-甲基哌嗪-1-基)吡啶-4-基]-1-(丙-2-基)-1H-吲唑-4-甲酰胺
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H39N7O2
CAS号:
分子量:
541.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106514
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
推荐产品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
, white to beige to brown
溶解度
DMSO: 15 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(CC1)CCN1C2=NC=CC(C3=CC4=C(C=NN4C(C)C)C(C(NCC5=C(CCC)C=C(C)NC5=O)=O)=C3)=C2
InChI
1S/C31H39N7O2/c1-6-7-23-14-21(4)35-31(40)26(23)18-33-30(39)25-15-24(16-28-27(25)19-34-38(28)20(2)3)22-8-9-32-29(17-22)37-12-10-36(5)11-13-37/h8-9,14-17,19-20H,6-7,10-13,18H2,1-5H3,(H,33,39)(H,35,40)
InChI 密鑰
ULNXAWLQFZMIHX-UHFFFAOYSA-N
應用
GSK343 已被用于:
- 作为Zeste 基因增强子同源物2(EZH2)抑制剂用于评估染色质凝聚对细胞迁移的影响
- 作为组蛋白甲基转移酶抑制剂用于抑制由TC14-3促进的Polyandrocarpa misakiensis线粒体非编码区(NCR) PmNCR报告基因的表达
- 作为生长培养基的补充剂用于抑制H3K27me3的生成或抑制RNA聚合酶 II
- 作为EZH2抑制剂用于治疗去势抵抗性神经内分泌前列腺癌(CRPC-NE)
生化/生理作用
GSK343 是组蛋白 H3-赖氨酸 27 (H3K27) 甲基转移酶 EZH2 的一种强效、特异性抑制剂。
GSK343 是组蛋白 H3-赖氨酸 27 (H3K27) 甲基转移酶 EZH2 的一种强效、特异性抑制剂。GSK343 抑制 EZH2 的酶活性,IC 50 为 4 nM。该化合物对 EZH2 的选择性是 EZH1 的 60 倍,对其他组蛋白甲基转移酶的选择性是 EZH1 的 1000 倍或以上。抑制 H3K27 甲基化的 IC 50 参见结构基因组学协会 (SGC) 网站上的 < 200 nM in HCC1806 cells. For full characterization details, please visit the GSK343 探针摘要 。
要了解用于表观遗传靶标的其他SGC化学探针,请访问sigma.com/sgc
要了解用于表观遗传靶标的其他SGC化学探针,请访问sigma.com/sgc
特點和優勢
GSK343是一种表观遗传化学探针,系与 Structural Genomics Consortium (SGC) 合作研发。想要了解更多信息并查看其他SGC表观遗传探针,请访问sigma.com/SGC。
这种化合物是基因调控研究的特色产品。点击此处发现更多特色基因调控产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
其他說明
化学探针门户网站已对 GSK343 进行了专家评审和推荐。欲了解更多信息,请访问化学探针门户网站上的 GSK343 探针摘要 。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
N A Wijetunga et al.
Oncogene, 36(14), 2030-2044 (2016-10-11)
The predisposition of patients with Hepatitis C virus (HCV) infection to hepatocellular carcinoma (HCC) involves components of viral infection, inflammation and time. The development of multifocal, genetically distinct tumours is suggestive of a field defect affecting the entire liver. The
Increased chromatin plasticity supports enhanced metastatic potential of mouse melanoma cells
Maizels Y, et al.
Experimental Cell Research, 357(2), 282-290 (2017)
Loredana Puca et al.
Nature communications, 9(1), 2404-2404 (2018-06-21)
A major hurdle in the study of rare tumors is a lack of existing preclinical models. Neuroendocrine prostate cancer is an uncommon and aggressive histologic variant of prostate cancer that may arise de novo or as a mechanism of treatment
Patient derived organoids to model rare prostate cancer phenotypes
Puca L, et al.
Nature Communications, 9(1), 2404-2404 (2018)
Regulatory cis-and trans-elements of mitochondrial D-loop-driven reporter genes in budding tunicates
Kawamura K, et al.
Mitochondrion, 35, 59-69 (2017)