化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
异黄腐酚是在葎草中发现的一种多酚。
生化/生理作用
异黄腐酚具有抗氧化、抗炎和抗血管生成特性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3