Merck
SMB00946
Sigma-Aldrich
Dihydrogenistein
≥95%
别名:
4′,5,7-Trihydroxyisoflavan-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12O5
CAS号:
分子量:
272.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.25
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid
技術
HPLC: suitable
顏色
white to yellow
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
InChI 密鑰
UQGVUYNHDKMLSE-UHFFFAOYSA-N
應用
Dihydrogenistein is a metabolite of the soy isoflavone genistin.
Metabolomics research
其他說明
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)