Merck
SMB00348
Sigma-Aldrich
人参皂苷化合物 K
≥96% (HPLC)
别名:
(3B,12B)-3,12-二羟基达马-24-烯-20-基 β-D-吡喃葡萄糖苷, 20 (S)-人参皂苷 Ck, 人参皂苷 K, 原人参二醇 20-O-葡萄糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H62O8
CAS号:
分子量:
622.87
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥96% (HPLC)
形狀
powder
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES 字串
CC(C)=CCC[C@](C1C2[C@H](O)CC3[C@@]([C@]2(C)CC1)(C)CCC4C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@@]43C)(C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,44-31-30(42)29(41)28(40)23(19-37)43-31)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(39)32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21?,22-,23-,24?,25?,26+,27?,28-,29+,30-,31+,33+,34-,35-,36+/m1/s1
InChI 密鑰
FVIZARNDLVOMSU-KJULZEBLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
人参皂苷化合物K是在人参根中发现的一种四环达玛烷型三萜皂苷。它是人参的主要成分,人参传统上用于增加对压力和衰老的抵抗力。
應用
  • Combination of Electrochemistry and Mass Spectrometry to Study Nitric Oxide Metabolism and Its Modulation by Compound K in Breast Cancer Cells.:本文联合电化学和质谱技术,研究乳腺癌细胞中人参皂苷化合物K与一氧化氮代谢的相互作用,阐明代谢途径和化合物K的潜在治疗作用(Zhao et al., 2022)。
  • Metabolic analysis of Panax notoginseng saponins with gut microbiota-mediated biotransformation by HPLC-DAD-Q-TOF-MS/MS.:本文探讨肠道菌群介导的三七总皂苷(包括化合物K)生物转化,详述生物系统复杂的相互作用和代谢特征,有助了解它们的治疗用途和生物利用度(Chen et al., 2018)。
生化/生理作用
人参皂苷化合物K具有很多药理性质,包括抗糖尿病、抗炎、肝脏保护、抗过敏和抗癌作用。它在大鼠中也具有神经保护性质,可以从突触丧失和记忆损害中恢复。人参皂苷化合物K可以抑制人脐静脉内皮细胞(HUVEC)中多种基因表达,从而抑制内皮细胞的迁移和血管生成。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Catherine Hu et al.
European journal of pharmacology, 815, 501-511 (2017-10-17)
Conflicting data exist on the effect of ginsenosides on transactivation of human glucocorticoid receptor α (herein referred to as glucocorticoid receptor), and relatively little is known regarding the effect of these chemicals on transrepression of this receptor. We investigated the