化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(C)=C/CC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C
InChI
1S/C48H82O18/c1-21(2)15-22(3)17-48(8,66-43-40(60)37(57)34(54)28(19-50)62-43)24-11-13-47(7)23-9-10-30-45(4,5)31(12-14-46(30,6)25(23)16-26(52)32(24)47)64-44-41(38(58)35(55)29(20-51)63-44)65-42-39(59)36(56)33(53)27(18-49)61-42/h15,22-44,49-60H,9-14,16-20H2,1-8H3/t22?,23?,24-,25?,26-,27+,28+,29+,30?,31?,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42-,43-,44-,46+,47+,48-/m0/s1
InChI 密鑰
IRBVCFDYIGGFFY-ADSMOORZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Ginsenosides Separation in Ginseng. The HPLC method was first optimized using a ginsenoside standard mixture, and was then applied to a sample of American Ginseng root.