Merck
SMB00294
Sigma-Aldrich
硫胺素单硝酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
硝酸硫胺, 维生素B1单硝酸盐, 维生素B1硝酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17N5O4S
CAS号:
分子量:
327.36
Beilstein:
3857790
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.79
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
顏色
white to off-white
mp
374-392 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
InChI 密鑰
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫胺素单硝酸盐是一种合成稳定的硝酸盐形式的维生素B1,已被用于制备和测定多种多重维生素制剂,以及作为食品添加剂以补偿加工过程中的损失。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)