Merck
SMB00218
Sigma-Aldrich
Minecoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H30O13
CAS号:
分子量:
538.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥85% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(\C=C\C(=O)O[C@H]2[C@@H]3C=CO[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]3[C@@]5(CO)O[C@@H]25)cc1O
InChI
1S/C25H30O13/c1-33-14-4-2-11(8-13(14)28)3-5-16(29)36-21-12-6-7-34-23(17(12)25(10-27)22(21)38-25)37-24-20(32)19(31)18(30)15(9-26)35-24/h2-8,12,15,17-24,26-28,30-32H,9-10H2,1H3/b5-3+/t12-,15-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25-/m1/s1
InChI 密鑰
LRHHPZILMPIMIY-GGKKSNITSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3