蒸汽壓力
0.8 mmHg ( 20 °C)
品質等級
化驗
99%
bp
216 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES 字串
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 测试其抗真菌敏感性
- 测定其在鱼体内作为麻醉剂的疗效
- 激活瞬时受体电位离子通道(TRPM8)
- 作为一种测量嗅探动力学的增味剂
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
204.8 °F
閃點(°C)
96 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
实验方案
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol