Merck
SMB00158
Sigma-Aldrich
Olivil 4′-O-β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H34O12
CAS号:
分子量:
538.54
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(C[C@@]2(O)CO[C@@H]([C@H]2CO)c3ccc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C26H34O12/c1-34-18-7-13(3-5-16(18)29)9-26(33)12-36-24(15(26)10-27)14-4-6-17(19(8-14)35-2)37-25-23(32)22(31)21(30)20(11-28)38-25/h3-8,15,20-25,27-33H,9-12H2,1-2H3/t15-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI 密鑰
OXHVZEZYYQQCRJ-CTQTXEDXSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)