Merck
SMB00145
Sigma-Aldrich
8-Hydroxypinoresinol-4′-O-β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H32O12
分子量:
536.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@@H]3[C@H](OC[C@]23O)c4ccc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)c(OC)c4
InChI
1S/C26H32O12/c1-33-17-8-13(3-5-15(17)28)24-26(32)11-36-23(14(26)10-35-24)12-4-6-16(18(7-12)34-2)37-25-22(31)21(30)20(29)19(9-27)38-25/h3-8,14,19-25,27-32H,9-11H2,1-2H3/t14-,19-,20-,21+,22-,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI 密鑰
GQLQVPZSTWXDBQ-ZOKOZUFBSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3