Merck
SHH0001
Sigma-Aldrich
Novec 7000 工程流体
greener alternative
≥99.5% purity, liquid
别名:
1-甲氧基七氟丙烷, 甲基全氟丙基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CF2CF2OCH3
CAS号:
分子量:
200.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
产品名称
Novec 7000 工程流体, ≥99.5%
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
titration: suitable
顏色
colorless to yellow
mp
-122.49 °C
密度
1.40 g/mL at 25 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
環保替代類別
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
FC(C(F)(F)OC)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c1-12-4(10,11)2(5,6)3(7,8)9/h1H3
InChI 密鑰
NOPJRYAFUXTDLX-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 低全球变暖潜能值/全球升温潜能值(530,100 年ITH)
  • 优异的介电属性: 如果发生泄漏或其它故障,将不会损坏电子设备
  • 臭氧消耗潜能值 (ODP) 为零
  • 材料兼容性良好
  • 低毒性
  • 不易燃
  • 非腐蚀性
  • 良好的热稳定性
  • 在极端低温下有用
  • -120 °C 下粘度低于 20 cSt
低温冷冻液
包裝
由Sigma-Aldrich包装和分销
法律資訊
Novec is a trademark of 3M Company
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)