一般說明
抗HA磁珠是高亲和性的抗HA单克隆抗体(小鼠IgG1)的标记物,特异性识别人流感血凝素(HA)蛋白的HA标签(YPYDVPDYA)。HA标签上大量带电的氨基酸可增加其强抗体识别的可能性。本品可用于细菌和哺乳动物细胞裂解液中表达的HA标签蛋白的纯化。
應用
抗HA磁性琼脂糖小球可用于各种免疫学技术,包括免疫沉淀、免疫亲和纯化和泛素化试验。
特點和優勢
- 该抗体偶联溴化腈活化琼脂糖磁珠。
- 蛋白占磁珠比例约4 mg/mL。
- 高特异性地结合HA标签蛋白。
其他說明
本产品仅供R&D使用。不可用于药物、家庭或其他用途。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据说明书。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
The Kaohsiung journal of medical sciences, 38(12), 1190-1202 (2022-10-05)
The Nod-like receptor (NLR) family CARD domain containing 5 (NLRC5) has been reported as an activator of human leukocyte antigen (HLA) class I that is responsible for immune activity in cancer treatment. This work focuses on the role of BMI1