一般說明
基质金属蛋白酶-2(MMP-2)是基质金属蛋白酶(MMP)蛋白家族的成员。MMPs在正常的生理过程(例如胚胎发育,繁殖和组织重塑)以及疾病过程(例如关节炎和转移)中参与细胞外基质的分解。MMP-2裂解许多底物,包括细胞外基质成分(胶原蛋白,纤连蛋白和弹性蛋白),可溶性代谢介质(例如载脂蛋白),分泌的和细胞外基质锚定的生长因子以及细胞因子。
与MMP-9一起,MMP-2参与许多病理生理过程,包括炎症,Chagas′心肌病,心力衰竭和慢性肾脏疾病期间白细胞从循环迁移到组织中。因此,MMP-2可被视为潜在的治疗靶标。
与大多数MMP一样,MMP-2以无活性的前蛋白形式分泌,当被细胞外蛋白酶切割时会被激活。本产品未预先激活,可能由APMA或其他方式激活
本品在人HEK 293细胞中表达为糖蛋白,计算分子量为72 kDa(氨基酸110-660)。由于糖基化作用,DTT还原蛋白在SDS-PAGE上以75-80 kDa多肽形式迁移。这种蛋白质是在人体细胞中产生的,无需使用血清。人细胞表达系统允许类人糖基化和折叠,通常支持比活性更高的蛋白质。这种重组蛋白在没有人工标签的情况下表达。
与MMP-9一起,MMP-2参与许多病理生理过程,包括炎症,Chagas′心肌病,心力衰竭和慢性肾脏疾病期间白细胞从循环迁移到组织中。因此,MMP-2可被视为潜在的治疗靶标。
与大多数MMP一样,MMP-2以无活性的前蛋白形式分泌,当被细胞外蛋白酶切割时会被激活。本产品未预先激活,可能由APMA或其他方式激活
本品在人HEK 293细胞中表达为糖蛋白,计算分子量为72 kDa(氨基酸110-660)。由于糖基化作用,DTT还原蛋白在SDS-PAGE上以75-80 kDa多肽形式迁移。这种蛋白质是在人体细胞中产生的,无需使用血清。人细胞表达系统允许类人糖基化和折叠,通常支持比活性更高的蛋白质。这种重组蛋白在没有人工标签的情况下表达。
特點和優勢
- 没有人工融合标签的高度纯化蛋白
- 在人细胞(HEK 293)中表达,用于适当的糖基化
- 用APMA或其他方法活化后底物活性高
外觀
本品以0.22 μm过滤的溶液形式提供,其中包含20 mM Trizma®,pH 7.5,包含8 mM CaCl2、119 mM NaCl,20%甘油和0.05%Brij® 35。
儲存和穩定性
将产品储存在-70℃下。产品在供应时可保持至少2年的活性。初始解冻后,建议将蛋白以工作等分试样储存在-70℃下。
法律資訊
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
本产品仅供R&D使用。不可用于药物、家庭或其他用途。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据说明书
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 75-76, 102-113 (2017-11-22)
This review focuses on the complementary roles of MMP-2 and MMP-9 in leukocyte migration into the brain in neuroinflammation, studied mainly in a murine model of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) that has similarity to the human disease multiple sclerosis. We
International journal of molecular sciences, 18(4) (2017-04-12)
Gelatinases are members of the matrix metalloproteinase (MMPs) family; they play an important role in the degradation of the extracellular matrix (ECM). This effect is also crucial in the development and progression of chronic kidney disease (CKD). Its expression, as