Merck
SAE0098
Sigma-Aldrich
溶壁酶 来源于藤黄节杆菌
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, ≥2000 units/mg protein, lyophilized powder
别名:
(1,3)-β-D-Glucan endohydrolase, 1,3-β-Glucan glucohydrolase
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
生物源
bacterial (Arthrobacter luteus)
形狀
lyophilized powder
比活性
≥2000 units/mg protein
特點
DNA free
技術
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
應用
diagnostic assay manufacturing
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酵母细胞很难被破坏,因为其细胞壁可能形成胶囊或耐药孢子。可利用溶细胞酶、几丁质酶、酶解酶、葡萄糖酶等裂解酶诱导部分球状体形成,从酵母中提取DNA;随后,球状体被裂解以释放DNA。溶细胞酶更易消化酵母菌细胞壁,并从真菌中产生球状体进行转化。
据报道可用于裂解Ashbya、Candida、Debarymyces、Eremothecium、Endomyces、Hansenula、Hanseniaspora、Kloeckera、Kluyveromyces、Lipomyces、Metschikowia、Pichia、Pullularia、Torulopsis、Saccharomyces、Saccharomycopsis、Saccharomycodes和Schwanniomyces等菌种。
纯化的裂解酶SAE0098已经过严格的质量控制测试,以确保通过35个循环对16S和18S rDNA(使用通用引物对)进行PCR扩增时,不存在可检测水平的污染DNA。
生化/生理作用
溶细胞酶水解聚-β(1→3)-葡萄糖,如酵母细胞壁葡聚糖。
單位定義
一个单位在25°C和pH 7.5条件下,在3ml反应混合物中以酵母悬浮液为底物,每分钟产生0.001的ΔA800
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.