Merck
SAE0075
Sigma-Aldrich
人血管紧张素转化酶 ACE
recombinant, ≥10 U/mg, expressed in HEK 293 cells
别名:
ACE, ACE1, CD143, DCP, DCP1, 二肽基羧肽酶 Ⅰ, 激肽酶 Ⅱ, 肽基-二肽水解酶, 肽基-二肽酶 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
品質等級
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
比活性
≥10 U/mg
分子量
calculated mol wt 138 kDa (The protein migrates as a 180 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
ACE 基因编码血管紧张素转换酶,该酶是 RAS(肾素血管紧张素系统)中的主要酶之一。ACE 基因定位于人类染色体 17q23
重组人血管紧张素转化酶 (ACE) 在人 HEK 293 细胞中表达为糖蛋白,计算分子量为 138 kDa(氨基酸 30-1232)。由于糖基化,DTT 还原蛋白在 SDS-PAGE 上迁移为 180 kDa 多肽。这种蛋白是在人体细胞中生产的,没有血清。人细胞表达系统允许类人糖基化和折叠,并且通常支持蛋白较高的比活性。这种蛋白质是在没有人工标记的情况下产生的。
特異性
重组人 ACE 的比活性通过其切割马尿酸-HIS-LEU 的能力进行测量
生化/生理作用
血管紧张素 I 转换酶 (ACE) 催化血管紧张素 I 形成血管紧张素 II,其是一种膜结合酶,在动脉粥样硬化病变中表达。 在多种疾病如系统性红斑狼疮、高血压、慢性肾脏病及糖尿病肾病的发生发展中起重要作用。
單位定義
1 个单位定义为在 pH 8.3、37 oC 下、50 mM HEPES 和 300 mM NaCl 中,马尿酸-组氨酸-亮氨酸每分钟生成 1.0 μmol 马尿酸所需的酶量。
外觀
从 0.22 μm 的 PBS (pH 7.4) 过滤溶液冻干。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Angiotensin-Converting Enzyme in Smooth Muscle Cells Promotes Atherosclerosis
Chen X, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2016)
Genetic Polymorphism of Angiotensin-Converting Enzyme and Chronic Obstructive Pulmonary Disease Risk: An Updated Meta-Analysis.
Kang SW, et al.
BioMed Research International (2016)
ACE Gene I/D Polymorphism and Obesity in 1,574 Patients with Type 2 Diabetes Mellitus.
Pan YH, et al.
Disease Markers (2016)
Local corticosterone production and angiotensin-I?converting enzyme shedding in a mouse model of intestinal inflammation
Salmenkari H, et al.
World Journal of Gastroenterology, 21(35), 10072-10072 (2015)
Yueru Li et al.
The American journal of pathology, 190(9), 1971-1981 (2020-06-27)
Leakage of retinal blood vessels, which is an essential element of diabetic retinopathy, is driven by chronic elevation of vascular endothelial growth factor (VEGF). VEGF quickly relaxes the endothelial cell barrier by triggering signaling events that post-translationally modify pre-existing components