主要文件
SAB4301614
Sigma-Aldrich
抗-ROR1
affinity isolated antibody
别名:
NTRKR1, dJ537F10.1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
polyclonal
application:
IHC
物種活性:
human, mouse
技術:
immunohistochemistry: 1:25-1:100
citations:
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human, mouse
技術
immunohistochemistry: 1:25-1:100
登錄號
NP_005003
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ROR1(4919)
免疫原
合成肽对应人受体酪氨酸激酶样孤儿受体1内部残基区域
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
兔 IgG,溶于 pH7.4 PBS,0.05% NaN3,40% 甘油。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)