About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9BrN2O3
CAS号:
分子量:
285.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥98%
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)N1CCc2cc(Br)cc(c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H9BrN2O3/c1-6(14)12-3-2-7-4-8(11)5-9(10(7)12)13(15)16/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
RCELVCGNAKOBPO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3