分子量
82 kDa
物種活性
human
濃度
1.0 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
同型
IgG
登錄號
NP_036192.2.
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer637)
基因資訊
human ... DNM1L(10059)
一般說明
动力蛋白相关蛋白1(DRP1)是与动力蛋白相关的鸟苷三磷酸酶。该基因位于人染色体12p11.21。DRP1是一种胞质蛋白,也存在于线粒体外膜。
特異性
仅当丝氨酸637位点磷酸化时,该抗体才能检测到内源性DRP1水平。
免疫原
来自于人DRP1的丝氨酸637(K-L-S(p)-A-R)的磷酸化位点周围的肽序列。
應用
兔抗磷酸化DRP1(pSer637)抗体可用于免疫印迹和蛋白质免疫印迹分析。
生化/生理作用
动力蛋白相关蛋白1(DRP1)是线粒体分裂和过氧化物酶体分裂的重要调节剂。它调节正常的线粒体功能、细胞凋亡和坏死。该基因的突变与阿尔茨海默病有关。
特點和優勢
请完全放心地评估我们的抗体。如果抗体在您的研究中无效,我们将全额退款或换货。了解更多。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,含150mM NaCl、0.02%叠氮化钠和50%甘油。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Legionella pneumophila modulates mitochondrial dynamics to trigger metabolic repurposing of infected macrophages
Escoll P, et al.
Cell host & microbe, 22(3), 302-316 (2017)
UBIAD1 protects against oxygen-glucose deprivation/reperfusion-induced multiple subcellular organelles injury through PI3K/AKT pathway in N2A cells
Huang Y and Hu Z
Journal of Cellular Physiology, 233(9), 7480-7496 (2018)
S-nitrosylation of Drp1 mediates ?-amyloid-related mitochondrial fission and neuronal injury
Cho DH, et al.
Science, 324(5923), 102-105 (2009)
Receptor-mediated Drp1 oligomerization on endoplasmic reticulum
Ji WK, et al.
The Journal of Cell Biology, 216(12), 4123-4139 (2017)
Downregulation of Drp1, a fission regulator, is associated with human lung and colon cancers
Kim YY, et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 50(2), 209-215 (2018)