主要文件
SAB4200841
Sigma-Aldrich
抗-突触融合蛋白抗体,小鼠单克隆
clone HPC-1, purified from hybridoma cell culture
别名:
Anti-STX1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
品質等級
無性繁殖
HPC-1, monoclonal
形狀
liquid
物種活性
monkey, rat, human, dog, mouse, bovine
濃度
~1 mg/mL
技術
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human neuroblastoma SHSY5Y cell lysate.
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
突触融合蛋白是膜整合蛋白家族,在囊泡的胞吐作用中起重要作用。6 突触融合蛋白家族由哺乳动物中的15个基因和酵母中的7个基因组成,并且在所有检查的真核生物中都有类似突触融合蛋白的序列。7 除突触融合蛋白11外,所有哺乳动物突触融合蛋白都是通过其C末端尾部锚定的跨膜蛋白。7
突触融合蛋白-1(也称为HPC-1抗原或Stx1),8-9是一个35 kDa的羧基末端膜锚分子,是一种突触蛋白,通过与突触小泡蛋白synaptotagmin相互作用而被识别
特異性
单克隆抗突触融合蛋白抗体可特异性识别主要在神经元组织中表达的膜蛋白突触融合蛋白。2,3 该抗体可与人、小鼠和大鼠来源的突触融合蛋白反应。该抗体还用于通过从大鼠海马中筛选λgt 11文库来分离突触融合蛋白cDNA克隆。3
應用
该抗体可用于各种免疫化学分析技术,包括免疫印迹(~35 kDa)、免疫组织化学4和免疫荧光测定5。
生化/生理作用
突触融合蛋白-1蛋白是突触囊泡可溶性N-乙基马来酰亚胺敏感因子附着蛋白受体(SNARE)复合物的重要组成部分,对神经传递至关重要。10 它与蛋白SNAP-25和VAMP2形成四螺旋束复合物,驱动囊泡和质膜融合。6,11
外觀
本品为溶于0.01M磷酸盐缓冲液的溶液形式,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠作为防腐剂。
免責聲明
除非我们的产品目录另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Vanilla Hua Shi et al.
Journal of neurochemistry, 156(5), 614-623 (2020-08-28)
The t-soluble NSF-attachment protein receptor protein Syntaxin-1a (Stx-1a) is abundantly expressed at pre-synaptic terminals where it plays a critical role in the exocytosis of neurotransmitter-containing synaptic vesicles. Stx-1a is phosphorylated by Casein kinase 2α (CK2α) at Ser14, which has been