生物源
goat
品質等級
共軛
biotin conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族。它被广泛表达,由恒定(C)区的γ重链组成。IgG是一种单体,分子量约为150 kDa。IgG的结构包含两条相同的重链和两条相同的轻链,分子量分别为50 kDa和25 kDa。该抗体的一级结构还包含连接两条重链、连接重链和轻链,并位于链内的二硫键。IgG 可进一步分为四种亚型,即IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4,而这四种亚型所含的不同重链分别称为 γ1、 γ2、 γ3 和 γ4。使用木瓜蛋白酶的有限消化将抗体切割成三个片段,其中两个片段相同,并具有抗原结合活性。第三个片段不具有抗原结合活性,被称为可结晶片段(Fc)。它与细胞和效应分子相互作用。Fc片段含有抗体分子的CH2和CH3结构域。母体IgG是唯一能通过胎盘转运至胎儿的抗体。它对婴儿进行被动免疫。
特異性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用人IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳测定产生针对抗生物素、抗山羊血清、人IgG、人IgG F(c)和人血清的单一沉淀弧。没有观察到针对人IgG F(ab′)2或小鼠血清蛋白的反应。
免疫原
人 IgG F(c) 片段
應用
山羊抗人IgG(Fc特异性)-生物素抗体(高度交叉吸附)可用于免疫组织化学和配体结合试验中的结合检测。
物理性質
抗体类型:IgG
外觀
在0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)和10 mg/mL牛血清白蛋白(BSA)中提供-无免疫球蛋白和蛋白酶
重構
用1.0 mL去离子水(或等效物)复溶。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Beclin-1 suppresses gastric cancer progression by promoting apoptosis and reducing cell migration
Wang Y, et al.
Oncology Letters (2017)
Antibody structure, instability, and formulation
<BIG>Wei W, et al.</BIG>
Journal of Pharmaceutical Sciences (2007)
The structure of a typical antibody molecule
<BIG>Janeway Jr.</BIG>
Antibodies null
Human Semaphorin 3 Variants Link Melanocortin Circuit Development and Energy Balance
van der Klaauw
Cell null
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus
<BIG>Neil ES et al.</BIG>
Journal of Reproductive Immunology (1997)