Merck
RDD024
Sigma-Aldrich
三(羟甲基)甲基甘氨酸
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
别名:
N-三(羟甲基)甲基甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
CAS号:
分子量:
179.17
Beilstein:
1937804
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
anhydrous
品質等級
產品線
Redi-Dri
化驗
≥99%
形狀
powder
品質
free-flowing
雜質
≤0.2% water (Karl Fischer)
有用的pH值範圍
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
溶解度
water: 20 % (w/w), clear, colorless
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
吸收
≤0.02 at 290 nm at 20 % (w/w)
SMILES 字串
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于分离低分子量的肽的缓冲剂组分。
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.