Merck
RAB1385
Sigma-Aldrich
人凝血因子XI ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
别名:
Coagulation factor XI , Interleukin-33 
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 10.24-2500 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... F11(2160)
一般說明
该ELISA抗体对可检测人凝血因子11(F11)
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
详细内容请参阅附件实验方案
其他說明
本产品提供了样品检验报告。请在批号对应的文本框中输入单词sample
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials