主要文件
RAB1184
Sigma-Aldrich
牛bFGF ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
bovine
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.1 pg/mL
standard curve range: 4.10-1000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
bovine ... FGF2(281161)
一般說明
该ELISA抗体对检测牛bFGF(FGF2)
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
详细内容请参阅附件实验方案
其他說明
本产品提供了样品检验报告。请在批号对应的文本框中输入样品一词。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)