主要文件
RAB0443
Sigma-Aldrich
Phospho-Stat1 (pTyr701) 和pan-Stat1 ELISA试剂盒
for detection of phospho-stat1 (pTyr701) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
mouse, human
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
一般說明
The Phospho-Stat1 (pTyr701) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
免疫原
Stat1 (pTyr701) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human STAT1
應用
请参考Protocol了解详情。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)