Merck
RAB0420
Sigma-Aldrich
人血清淀粉样蛋白 A ELISA 试剂盒
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
别名:
SAA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 500 pg/mL
standard curve range: 0.41-300 ng/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... SAA1(6288)
一般說明
人 SAA(血清淀粉样蛋白A)ELISA(酶联免疫吸附试验)试剂盒是一种体外酶联免疫吸附试验,用于定量测定血清、血浆、细胞培养上清液和尿液中的人 SAA。
血清淀粉样蛋白A1(SAA1)是一种急性反应蛋白。它是由肝脏在感染过程中合成的。SAA1在人胎膜的羊膜和绒毛膜中表达。它位于人类11号染色体上。SAA1编码血清淀粉样蛋白A(SAA)的可诱导形式。
免疫原
重组人 SAA
應用
仅供研究使用。不可用于诊断过程。
请参阅随附的一般ELISA试剂盒 操作步骤 (夹心、竞争性和间接ELISA)
生化/生理作用
血清淀粉样蛋白A1(SAA1)诱导生成促炎性细胞因子成,如IL-1β(白介素1β)、白介素6(IL-6)和子宫收缩激素促炎性细胞因子和前列腺素E2(PGE2)。
其他說明
本产品提供样本分析证书。
请在批号对应的文本框中输入单词 sample
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
访问文档库
The human serum amyloid A protein (SAA) superfamily gene cluster: mapping to chromosome 11p15. 1 by physical and genetic linkage analysis
Sellar G C, et al.
Genomics, 19(2), 221-227 (1994)
Induction of pro-inflammatory genes by serum amyloid A1 in human amnion fibroblasts
Li W, et al.
Scientific reports, 7(1), 693-693 (2017)
Melissa G Works et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(7), 3278-3287 (2014-08-27)
Psoriasis is a chronic autoimmune disease affecting the skin and characterized by aberrant keratinocyte proliferation and function. Immune cells infiltrate the skin and release proinflammatory cytokines that play important roles in psoriasis. The Th17 network, including IL-23 and IL-22, has