Merck
RAB0226
Sigma-Aldrich
猪IFN γ ELISA试剂盒
for serum, plasma and cell culture supernatant
别名:
IFN-gamma, Interferon gamma
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
porcine
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 500 pg/mL
standard curve range: 0.62-150 ng/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
Porcine ... IFNG(396991)
一般說明
猪IFN-γ ELISA(酶联免疫吸附测定)试剂盒是一种体外酶联免疫吸附测定,用于定量测量血清、血浆、细胞培养上清液和尿液中的猪IFN-γ。
免疫原
重组猪IFN-γ
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
其他說明
本产品提供样本检验报告。
请在批号对应的文本框中输入样品 一词。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Shuchao Wang et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 601641-601641 (2021-02-09)
African swine fever, caused by African swine fever virus (ASFV), is a highly contagious hemorrhagic disease of domestic pigs. The current continent-wide pandemic has persisted for over 10 years, and its economy-devastating effect was highlighted after spreading to China, which