主要文件
P5801
Sigma-Aldrich
Peptide YY porcine
≥97% (HPLC), synthetic
别名:
PYY, Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C190H288N54O57
CAS号:
分子量:
4240.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
pig ... PYY(445018)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
生化/生理作用
Gut hormone that inhibits both secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion. Endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
Inhibits secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion; endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
其他說明
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)