生物源
sheep
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
aqueous glycerol suspension
物種活性
rat, mouse, human
技術
western blot: 1:1000 using rat brain synaptosomal lysate.
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer778)
基因資訊
human ... DNM1(1759) , DNM2(1785) , DNM3(26052)
mouse ... Dnm1(13429) , Dnm2(13430) , Dnm3(103967)
rat ... Dnm1(140694) , Dnm2(25751) , Dnm3(171574)
免疫原
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Ser778 of dynamin.
外觀
Solution in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA, and 50% glycerol.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1