化驗
≥98% (HPLC)
溶解度
H2O: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N1
InChI
1S/C49H66N10O10S2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64)/t28-,29-,34-,36+,37+,38-,39-,40+,41+,42+/m1/s1
InChI 密鑰
DEQANNDTNATYII-OULOTJBUSA-N
基因資訊
human ... SSTR1(6751) , SSTR2(6752) , SSTR3(6753) , SSTR4(6754) , SSTR5(6755)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
一般說明
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 3