主要文件
N5540
Sigma-Aldrich
重组硝酸还原酶(NAD[P]H),毕赤酵母来源
freeze-dried protein glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
重組細胞
expressed in Pichia pastoris
品質等級
形狀
freeze-dried protein glass
比活性
20-40 units/mg protein
儲存溫度
−20°C
生化/生理作用
Catalyzes the NADH or NADPH dependent reduction of nitrate to nitrite.
單位定義
Unit Definition: One unit will reduce 1.0 μmole of nitrate to nitrite per minute in an NADH system at pH 7.5 at 30°C
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)