推荐产品
用途
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
輸入
beverage(s)
food(s)
biological sample(s)
檢測方法
colorimetric
fluorometric
相關疾病
cardiovascular diseases; immunological diseases
儲存溫度
−20°C
一般說明
琥珀酸盐,即琥珀酸,可以在所有植物和动物组织中找到。它是柠檬酸循环的中间体,在细胞内能量生成中起重要作用。琥珀酸盐由于毒性低,被广泛用作食品、饮料、制药工业的矫味剂。
應用
琥珀酸盐检测试剂盒可用于:
- 糖尿病研究
- 食品及饮料检测
- 线粒体疾病研究
特點和優勢
高效、精确:在30分钟的室温反应中检测10至400 μM(比色法)和2至40 μM(荧光法)的琥珀酸盐水平,既方便又敏感。
与高通量系统的兼容性:轻松地将我们的试剂盒纳入高通量处理系统,确保顺利和准确的处理,提高实验室工作流程的效率。
与高通量系统的兼容性:轻松地将我们的试剂盒纳入高通量处理系统,确保顺利和准确的处理,提高实验室工作流程的效率。
適合性
适用于食品、饮料、农产品等生物样品中琥珀酸盐的测定。
原則
琥珀酸盐检测试剂盒提供了一种简单的一步法检测琥珀酸盐的方法。在该测定中,琥珀酸盐转化为丙酮酸盐,丙酮酸盐与特定试剂和染料反应形成有色产物。反应产物在570 nm处的颜色强度或在λex/em=530/585 nm处的荧光与样品中的琥珀酸盐浓度成正比。 比色法的线性检测范围为10 μM至400 μM,荧光法的线性检测范围为2至40 μM。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sulagna Bhattacharya et al.
EBioMedicine, 68, 103418-103418 (2021-06-09)
We have previously described an evolutionarily selected Tibetan prolyl hydroxylase-2 (PHD2D4E;C127S) variant that degrades the hypoxia-inducible factor (HIFα) more efficiently and protects these highlanders from hypoxia-triggered elevation in haemoglobin concentration. High altitude is known to cause acute mountain sickness (AMS)
Nishith M Shrimali et al.
EBioMedicine, 73, 103672-103672 (2021-11-06)
Phospho-Akt1 (pAkt1) undergoes prolyl hydroxylation at Pro125 and Pro313 by the prolyl hydroxylase-2 (PHD2) in a reaction decarboxylating α-ketoglutarate (αKG). We investigated whether the αKG supplementation could inhibit Akt-mediated activation of platelets and monocytes, in vitro as well as in