推荐产品
用途
sufficient for 100 fluorometric tests
檢測方法
fluorometric
相關疾病
cancer
儲存溫度
−20°C
一般說明
鞘磷脂是一种由连接到神经酰胺部分的磷脂(通常是磷酸胆碱)组成的鞘脂,是细胞膜的主要成分。鞘磷脂富含细胞膜的外质小叶。在细胞膜内,鞘磷脂与胆固醇相互作用形成脂筏。神经酰胺是参与多种细胞信号转导通路的第二信使,鞘磷脂代谢通过释放出神经酰胺介导细胞信号传导。在尼曼匹克病中,由于鞘磷脂酶活性缺乏而导致鞘磷脂蓄积。
適合性
该试剂盒适用于血液、细胞提取物等多种样品中鞘磷脂的检测。
原則
鞘磷脂通过偶联酶测定法测定,其中鞘磷脂酶水解鞘磷脂产生磷酸胆碱,其产生与鞘磷脂含量成比例的荧光产物(λex =540/λem = 590 nm)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1