Merck
M8185
Sigma-Aldrich
Greiner 96孔板,聚丙烯
392 μL/well, V-bottom clear wells
别名:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.15
材料
V-bottom clear wells
clear polypropylene
無菌
non-sterile
特點
lid: no
包裝
case of 100
製造商/商標名
Greiner 651201
最大體積
340 μL
尺寸
96 wells
有效容積
335 μL
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Greiner多孔板。 标准多孔板尺寸。无DNAse/RNAse。 经LAL法鉴定无热原,<0.06 EU/mL。 适用于需要增加耐化学性或热稳定性的应用,例如药物筛选中的液体存储或化合物库。
96W Microplate, well working volume 50-335 μL; maximum volume 340 μL.
其他說明
96 well microplate, without lid, solid conical (V) bottom well design, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
適合性
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)