Merck
M8158
Supelco
拉氧头孢 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H18N6Na2O9S
CAS号:
分子量:
564.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
veterinary
作用方式
cell wall synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].COC2(NC(=O)C(C([O-])=O)c1ccc(O)cc1)C3OCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C20H20N6O9S.2Na/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9;;/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
GRIXGZQULWMCLU-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Chemical structure: ß-lactam
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1