Merck
M1523
Sigma-Aldrich
蝇蕈醇
≥98% (TLC), powder, GABAA receptor agonist.
别名:
3-羟基-5-氨甲基-异噁唑, 5-氨甲基-3-异噁唑醇, 5-氨甲基-3-羟基-异噁唑, Pantherine, 毒蝇蕈醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2O2
CAS号:
分子量:
114.10
Beilstein:
1618960
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
蝇蕈醇, powder
形狀
powder
品質等級
顏色
white to off-white
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
蝇蕈醇(Muscimol)是一种异噁唑类精神性物质,主要存在于毒蝇伞(Amanita muscaria)等菇类中。可降低大脑糖代谢,提高脑中的5-羟色胺浓度。蝇蕈醇具有致幻作用。与感知曲解、恶心和呕吐有关联。
應用
蝇蕈醇已用于:
  • 降低外侧杏仁核(LA)中条件性恐惧表达
  • 消除雪貂的皮层细胞反应
  • 灭活斑胸草雀中的巢皮层外侧巨细胞核(LMAN)
生化/生理作用
GABAA受体激动剂。
特點和優勢
受体分类和信号转导手册的GABAA受体GABAC受体页面重点介绍了该化合物。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
该化合物是神经科学研究推荐产品。点击此处 ,查看更多神经科学精选产品。想要了解有关生物活性小分子在其他研究领域应用的更多信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Muscimol as an ionotropic GABA receptor agonist
Johnston GAR
Neurochemical Research, 39(10), 1942-1947 (2014)
Relation of cortical cell orientation selectivity to alignment of receptive fields of the geniculocortical afferents that arborize within a single orientation column in ferret visual cortex
Chapman B, et al.
The Journal of Neuroscience, 11(5), 1347-1358 (1991)
The role of the lateral amygdala in the retrieval and maintenance of fear-memories formed by repeated probabilistic reinforcement
Erlich JC, et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 6, 16-16 (2012)
Handbook of Mushroom Poisoning: Diagnosis and Treatment (1994)
Poisons of Plant Origin (2013)